Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine ≥94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 94%
CAS No.: 175136-62-6
Molecular Formula: C24H9F18P
Formula Weight: 670.28
Melting Point: 98-102°
Boiling Point: 128-130°/0.5mm
MDL No.: MFCD00042428
Formula:
C₂₄H₉F₁₈P Punto di ebollizione: 128…130 °C (0,5 mmHg) Punto di fusione: 98…102 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042428 CAS Number: 175136-62-6 |