Potassio acetato 8 M in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
CAS No.: 127-08-2
Molecular Formula: C2H3KO2
Formula Weight: 98.15
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00012458
Formula:
CH₃COOK Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012458 CAS Number: 127-08-2 EINECS: 204-822-2 |