(3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Triphenyl(3-phenylpropyl)phosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 7484-37-9
Molecular Formula: C27H26BrP
Formula Weight: 461.39
Odour: Odourless
Melting Point: 208-212°
Beilstein Reference: 4173336
MDL No.: MFCD00051886
Formula:
C₂₇H₂₆BrP Peso molecolare: 461.39 g/mol Punto di fusione: 208…212 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051886 CAS Number: 7484-37-9 EINECS: 231-289-3 |