Geranyl acetate ≥70% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
G0028-25ML
G0028-500ML
G0028-100ML
TCIAG0028-25MLEA
20
EUR
TCIAG0028-25ML
TCIAG0028-500ML
TCIAG0028-100ML
Geranyl acetate ≥70% (by GC)
Geranyl acetate
Formula:
C₁₂H₂₀O₂ Punto di ebollizione: 120°C Flash Pt: 118°C |
MDL Number:
MFCD00015037 CAS Number: 105-87-3 EINECS: 203-341-5 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 70.0 % |