Antimony(III) isopropoxide ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 18770-47-3
Molecular Formula: Sb[OCH(CH3)2]3
Formula Weight: 298.80
Flash Point: 77°(141°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.31
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Boiling Point: 68°/3mm
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00143623
Formula:
C₉H₂₁O₃Sb Peso molecolare: 298,80 g/mol Punto di ebollizione: 68 °C (3 mmHg) Densità: 1,31 Flash Pt: 77 °C (141 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00143623 CAS Number: 18770-47-3 EINECS: 242-561-6 UN: 3082 ADR: 9,III |