3-Ethynyltoluene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Ethynyl-3-methylbenzene, m-Tolylacetylene
Purity: 97%
CAS No.: 766-82-5
Molecular Formula: C9H8
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.5440
Odour: Pungent
Boiling Point: 170-175°
Beilstein Reference: 2038007
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD01318174
Formula:
C₉H₈ Punto di ebollizione: 170…175 °C Densità: 0,900 Flash Pt: 50 °C (122 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01318174 CAS Number: 766-82-5 UN: 3295 ADR: 3,III |