Stampa…
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H33627.03 H33627.06
H33627.03EA 135 EUR
H33627.03 H33627.06
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97%
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 16184-89-7 Molecular Formula: C8H4BrF3O Formula Weight: 253.02 Melting Point: 26-30° Boiling Point: 95°/4mm MDL No.: MFCD00191862
Formula: C₈H₄BrF₃O
Peso molecolare: 253,02 g/mol
Punto di ebollizione: 95 °C (4 mmHg)
Punto di fusione: 26…30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191862
CAS Number: 16184-89-7