Ethyl pentafluorobenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ethyl 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 4522-93-4
Molecular Formula: C9H5F5O2
Formula Weight: 240.13
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.4280
Boiling Point: 112-114°
Beilstein Reference: 2054770
MDL No.: MFCD00039211
Formula:
C₉H₅F₅O₂ Peso molecolare: 240,13 g/mol Punto di ebollizione: 112…114 °C Densità: 1,431 Flash Pt: 80 °C (176 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039211 CAS Number: 4522-93-4 EINECS: 224-854-0 |