Stampa…
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
368770010 368770050
ACRO368770010EA 45.1 EUR
ACRO368770010 ACRO368770050
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine 97%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine
Formula: C₄H₄F₇N
Peso molecolare: 199,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014817
CAS Number: 374-99-2
EINECS: 206-780-0
UN: 2735
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %