Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
A14474.09
A14474.18
A14474.30
A14474.09EA
77.1
EUR
A14474.09
A14474.18
A14474.30
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal ≥98%
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal
Purity: 98%
CAS No.: 42783-78-8
Molecular Formula: C6H5CH2OCH2CH(OCH2CH3)2
Formula Weight: 224.30
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4790
Boiling Point: 99-100°/0.6mm
Beilstein Reference: 3278795
MDL No.: MFCD00051786
Formula:
C₁₃H₂₀O₃ Peso molecolare: 224,30 g/mol Punto di ebollizione: 99…100 °C (0,6 mmHg) Densità: 0,987 Flash Pt: 79 °C (174 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051786 CAS Number: 42783-78-8 |