Stampa…
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
H32532.03 H32532.06
H32532.03EA 135 EUR
H32532.03 H32532.06
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 852062-17-0 Molecular Formula: C6H4F4N2 Formula Weight: 180.10 Melting Point: 64-68° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD10699117
Formula: C₆H₄F₄N₂
Peso molecolare: 180,10 g/mol
Punto di fusione: 64…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699117
CAS Number: 852062-17-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III