Stampa…
Erucic acid tech. 90%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (Z)-Docos-13-enoic acid
L08685.18 L08685.30
L08685.18EA 29 EUR
L08685.18 L08685.30
Erucic acid tech. 90%, grado tecnico
Erucic acid
Purity: 90% CAS No.: 112-86-7 Molecular Formula: C22H42O2 Formula Weight: 338.58 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 29-33° Boiling Point: 265°/15mm Beilstein Reference: 1728049 Merck Reference: 14,3674 MDL No.: MFCD00063188
Formula: C₂₂H₄₂O₂
Peso molecolare: 338,58 g/mol
Punto di ebollizione: 265 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 29…33 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063188
CAS Number: 112-86-7
EINECS: 204-011-3
Merck Index: 14,3674