Stampa…
2-Amino-4-chloro-3,5,6-trifluoropyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H34155.03 H34155.06
H34155.03EA 167 EUR
H34155.03 H34155.06
2-Amino-4-chloro-3,5,6-trifluoropyridine 98%
2-Amino-4-chloro-3,5,6-trifluoropyridine
Purity: 98% CAS No.: 63489-56-5 Molecular Formula: C5H2ClF3N2 Formula Weight: 182.54 Melting Point: 119-123° MDL No.: MFCD08436088
Formula: C₅H₂ClF₃N₂
Peso molecolare: 182,54 g/mol
Punto di fusione: 119…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08436088
CAS Number: 63489-56-5