Stampa…
6-Bromo-o-cresol ≥94.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-6-methylphenol
B3126-25G B3126-5G
TCIAB3126-25GEA 451 EUR
TCIAB3126-25G TCIAB3126-5G
6-Bromo-o-cresol ≥94.0% (by GC)
6-Bromo-o-cresol
Formula: C₇H₇BrO
Peso molecolare: 187,0300 g/mol
Punto di ebollizione: 208°C
Punto di fusione: 16°C
MDL Number: MFCD09907876
CAS Number: 13319-71-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3d96205988738e7e722fde9e7a74c6a971a7c35&vid=c3d96205988738e7e722fde9e7a74c6a971a7c35&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %