Stampa…
2-Methyl-3-hexanol
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
M1266-25ML M1266-5ML
TCIAM1266-25MLEA 95 EUR
TCIAM1266-25ML TCIAM1266-5ML
2-Methyl-3-hexanol
2-Methyl-3-hexanol
Formula: C₇H₁₆O
Peso molecolare: 116,201 g/mol
Punto di ebollizione: 145°C
Flash Pt: 41°C
MDL Number: MFCD00004577
CAS Number: 617-29-8
EINECS: 210-508-6
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3fc30c35ae25c4200e5509e9ba1e45773e3fd38&vid=d3fc30c35ae25c4200e5509e9ba1e45773e3fd38&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %