Stampa…
1-Methoxy-2-butanol ≥93.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
M0747-25ML M0747-500ML
TCIAM0747-25MLEA 19 EUR
TCIAM0747-25ML TCIAM0747-500ML
1-Methoxy-2-butanol ≥93.0% (by GC)
1-Methoxy-2-butanol
Formula: C₅H₁₂O₂
Peso molecolare: 104,15 g/mol
Punto di ebollizione: 135°C
Flash Pt: 39°C
MDL Number: MFCD00059143
CAS Number: 53778-73-7
EINECS: 258-763-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af5763519925269cd6e7276d3610dfac2fccdcad&vid=af5763519925269cd6e7276d3610dfac2fccdcad&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %