Stampa…
N-Allylaniline 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H55821.03 H55821.06 H55821.14
H55821.03EA 0 EUR
H55821.03 H55821.06 H55821.14
N-Allylaniline 95%
N-Allylaniline
Formula: C₉H₁₁N
Punto di ebollizione: 218…220 °C
Densità: 0,982
Flash Pt: 89 °C (192 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008638
CAS Number: 589-09-3
EINECS: 209-633-9