Stampa…
Isoflurane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C2485-25G C2485-5G
TCIAC2485-25GEA 88 EUR
TCIAC2485-25G TCIAC2485-5G
Isoflurane ≥98.0% (by GC)
Isoflurane
Formula: C₃H₂ClF₅O
Punto di ebollizione: 49°C
MDL Number: MFCD00066609
CAS Number: 26675-46-7
EINECS: 247-897-7
Merck Index: 14,05175
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b96833421ef1a4ec4f5bd47b8cdc4296e37bb97&vid=3b96833421ef1a4ec4f5bd47b8cdc4296e37bb97&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %