Stampa…
4-Methylsalicylaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
H33909.06 H33909.14
H33909.06EA 102 EUR
H33909.06 H33909.14
4-Methylsalicylaldehyde ≥97%
4-Methylsalicylaldehyde
Purity: 97+% CAS No.: 698-27-1 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Melting Point: 58-62° Boiling Point: 222-223° MDL No.: MFCD00799550
Formula: C₈H₈O₂
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di ebollizione: 222…223 °C
Punto di fusione: 58…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00799550
CAS Number: 698-27-1
EINECS: 211-813-7