Stampa…
6-Bromoquinolin-2(1H)-one 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H54095.03 H54095.06
H54095.03EA 57.9 EUR
H54095.03 H54095.06
6-Bromoquinolin-2(1H)-one 96%
6-Bromoquinolin-2(1H)-one
Purity: 96% CAS No.: 1810-66-8 Molecular Formula: C9H6BrNO Formula Weight: 224.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 200° MDL No.: MFCD08703169
Formula: C₉H₆BrNO
Peso molecolare: 224,05 g/mol
Punto di fusione: >200 °C
MDL Number: MFCD08703169
CAS Number: 1810-66-8