Benzyl-4-bromophenyl ketone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 2001-29-8
Molecular Formula: C14H11BrO
Formula Weight: 275.14
Melting Point: 109-112°
Beilstein Reference: 2211322
Formula:
C₁₄H₁₁BrO Punto di fusione: 109…112 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016331 CAS Number: 2001-29-8 |