Stampa…
10,11-Dihydrocarbamazepine ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide
L17271.MD L17271.MF
L17271.MDEA 122 EUR
L17271.MD L17271.MF
10,11-Dihydrocarbamazepine ≥99%
10,11-Dihydrocarbamazepine
Purity: 99% CAS No.: 3564-73-6 Molecular Formula: C15H14N2O Formula Weight: 238.29 Melting Point: 204-206° Beilstein Reference: 196969
Formula: C₁₅H₁₄N₂O
Peso molecolare: 238,29 g/mol
Punto di fusione: 204…206 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005072
CAS Number: 3564-73-6
EINECS: 222-649-0