Stampa…
Di(2-pyridyl) ketone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Di(pyridin-2-yl)methanone
H55322.03 H55322.06 H55322.14
H55322.03EA 37.3 EUR
H55322.03 H55322.06 H55322.14
Di(2-pyridyl) ketone 98%
Di(2-pyridyl) ketone
Purity: 99% CAS No.: 19437-26-4 Molecular Formula: C11H8N2O Formula Weight: 184.20 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 52-55° Beilstein Reference: 126598 MDL No.: MFCD00006288
Formula: C₁₁H₈N₂O
Peso molecolare: 184,20 g/mol
Punto di fusione: 52…55 °C
Flash Pt: 110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006288
CAS Number: 19437-26-4
EINECS: 243-067-3
Visualizza i codici
Appearance (Color) White to pale brown
Form Solid
Assay (unspecified) 98.5%