Stampa…
Di(2-pyridyl) ketone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Di(pyridin-2-yl)methanone
155670050 155670250
ACRO155670050EA 127 EUR
ACRO155670050 ACRO155670250
Di(2-pyridyl) ketone 98%
Di(2-pyridyl) ketone
Formula: C₁₁H₈N₂O
Peso molecolare: 184.20 g/mol
Punto di fusione: 53…55 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006288
CAS Number: 19437-26-4
EINECS: 243-067-3
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to beige to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥97.5 %