Stampa…
2,3,3-Trimethylindolenine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
140160250 140161000 140162500
ACRO140160250EA 68 EUR
ACRO140160250 ACRO140161000 ACRO140162500
2,3,3-Trimethylindolenine 98%
2,3,3-Trimethylindolenine
Formula: C₁₁H₁₃N
Peso molecolare: 159,23 g/mol
Punto di ebollizione: 228…229 °C (744 mmHg)
Densità: 0,99 g/cm³
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005724
CAS Number: 1640-39-7
EINECS: 216-685-6
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %