2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆F₃NO₂ Punto di fusione: 139…141 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01311987 CAS Number: 261635-93-2 |