6-Aminonicotinamide 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
6-Aminopyridine-3-carboxamide
L06692.03
L06692.06
L06692.03EA
61.3
EUR
L06692.03
L06692.06
6-Aminonicotinamide 99%
6-Aminonicotinamide
Purity: 99%
CAS No.: 329-89-5
Molecular Formula: C6H7N3O
Formula Weight: 137.14
Melting Point: 246-248°
Beilstein Reference: 116042
Formula:
C₆H₇N₃O Peso molecolare: 137,14 g/mol Punto di fusione: 246…248 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006327 CAS Number: 329-89-5 EINECS: 206-349-7 |