Ytterbium(III) isopropoxide
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Ampuled under argon
CAS No.: 6742-69-4
Molecular Formula: C9H21O3Yb
Formula Weight: 350.31
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Odour: Odourless
Boiling Point: 190-200°/0.2mm subl.
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00145532
Formula:
C₉H₂₁O₃Yb Punto di ebollizione: 190…200 °C (0,2 mmHg) (subl.) Punto di fusione: 200 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00145532 CAS Number: 6742-69-4 UN: 2925 ADR: 4.1,III |