Lanthanum(III) isopropoxide (40% La)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 19446-52-7
Molecular Formula: C9H21LaO3
Formula Weight: 316.18
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: White
Odour: Alcohol-like
Melting Point: 120-128°
Boiling Point: 170°/0.04mm subl.
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00015305
Formula:
C₉H₂₁LaO₃ Punto di ebollizione: 170 °C (0,04 mmHg) (subl.) Punto di fusione: 120…128 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015305 CAS Number: 19446-52-7 ADR: 4.1,III |