Stampa…
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5,5'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)bis(isobenzofuran-1,3-dione), 2,2-Bis(1,3-dihydro-1,3-dioxobenzo[c]furan-5-yl)hexafluoropropane
L16150.06 L16150.14 L16150.22
L16150.06EA 66.9 EUR
L16150.06 L16150.14 L16150.22
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride ≥99%
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride
Purity: 99% CAS No.: 1107-00-2 Molecular Formula: C19H6F6O6 Formula Weight: 444.25 Melting Point: 244-247° Beilstein Reference: 7057916
Formula: C₈H₄O₃
Peso molecolare: 444,25 g/mol
Punto di fusione: 244…247 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039143
CAS Number: 1107-00-2
EINECS: 214-170-0