Stampa…
4-Methoxybenzoic anhydride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L06180.06 L06180.14
L06180.06EA 68.7 EUR
L06180.06 L06180.14
4-Methoxybenzoic anhydride ≥98%
4-Methoxybenzoic anhydride
Purity: 98% CAS No.: 794-94-5 Molecular Formula: C16H14O5 Formula Weight: 286.29 Melting Point: 95-99° Beilstein Reference: 545712
Formula: C₁₆H₁₄O₅
Punto di fusione: 95…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017175
CAS Number: 794-94-5
EINECS: 212-345-6