Stampa…
4-(Dimethylamino)benzoic anhydride 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H32503.03 H32503.06
H32503.03EA 42.9 EUR
H32503.03 H32503.06
4-(Dimethylamino)benzoic anhydride 97%
4-(Dimethylamino)benzoic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 7474-31-9 Molecular Formula: C18H20N2O3 Formula Weight: 312.37 Melting Point: 149-154° MDL No.: MFCD09757554
Formula: C₁₈H₂₀N₂O₃
Peso molecolare: 312,37 g/mol
Punto di fusione: 149…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09757554
CAS Number: 7474-31-9