Trypan blue
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄ Punto di fusione: >280 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003969 CAS Number: 72-57-1 EINECS: 200-786-7 |
Appearance | Dark blue to brown-black Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
Dye content | ≥60 % |