Stampa…
4-Fluorobenzoic anhydride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-fluorobenzene-1-carboxylic anhydride
H33527.03 H33527.06
H33527.03EA 71.9 EUR
H33527.03 H33527.06
4-Fluorobenzoic anhydride ≥97%
4-Fluorobenzoic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 25569-77-1 Molecular Formula: C14H8F2O3 Formula Weight: 262.21 Melting Point: 111-115° MDL No.: MFCD00425938
Formula: C₁₄H₈F₂O₃
Peso molecolare: 262.21 g/mol
Punto di fusione: 111…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00425938
CAS Number: 25569-77-1