3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 14035-33-7
Molecular Formula: C16H24O2
Formula Weight: 248.37
Melting Point: 146-147°
MDL No.: MFCD00017520
Formula:
C₁₆H₂₄O₂ Punto di fusione: 146…147 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017520 CAS Number: 14035-33-7 |