Stampa…
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(2-Hydroxy-4,5-dimethylphenyl)ethan-1-one
H50685.03 H50685.06
H50685.03EA 41.2 EUR
H50685.03 H50685.06
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone ≥98%
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 36436-65-4 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.21 Melting Point: 88-90° MDL No.: MFCD00002306
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,21 g/mol
Punto di fusione: 88…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002306
CAS Number: 36436-65-4
EINECS: 253-035-0