Stampa…
6-Morpholino-3-pyridinamine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Morpholinopyridin-3-amine, 5-Amino-2-(4-morpholinyl)pyridine
H50699.03 H50699.MD H50699.06
H50699.03EA 203 EUR
H50699.03 H50699.MD H50699.06
6-Morpholino-3-pyridinamine 97%
6-Morpholino-3-pyridinamine
Purity: 97% CAS No.: 52023-68-4 Molecular Formula: C9H13N3O Formula Weight: 179.22 Melting Point: 127-130° MDL No.: MFCD00119562
Formula: C₉H₁₃N₃O
Peso molecolare: 179,22 g/mol
Punto di fusione: 127…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00119562
CAS Number: 52023-68-4
EINECS: 257-613-3