4'-Methyl-3'-nitroacetophenone ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
1-(4-Methyl-3-nitrophenyl)ethanone
Purity: 99%
CAS No.: 5333-27-7
Molecular Formula: C9H9NO3
Formula Weight: 179.18
Melting Point: 58-62°
Beilstein Reference: 1953352
Formula:
C₉H₉NO₃ Punto di fusione: 58…62 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00033858 CAS Number: 5333-27-7 |