Stampa…
4-Methylbenzoic anhydride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-methylbenzene-1-carboxylic anhydride
H33951.03 H33951.06
H33951.03EA 35.3 EUR
H33951.03 H33951.06
4-Methylbenzoic anhydride ≥97%
4-Methylbenzoic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 13222-85-0 Molecular Formula: C16H14O3 Formula Weight: 254.29 Melting Point: 86-89° MDL No.: MFCD00048100
Formula: C₁₆H₁₄O₃
Punto di fusione: 86…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00048100
CAS Number: 13222-85-0