Stampa…
4-tert-Butylbenzoic anhydride 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H32422.03 H32422.06
H32422.03EA 57.7 EUR
H32422.03 H32422.06
4-tert-Butylbenzoic anhydride 95%
4-tert-Butylbenzoic anhydride
Purity: 95% CAS No.: 22201-45-2 Molecular Formula: C22H26O3 Formula Weight: 338.45 Melting Point: 75-81° MDL No.: MFCD09757530
Formula: C₂₂H₂₆O₃
Punto di fusione: 75…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09757530
CAS Number: 22201-45-2