3-Methylbenzoic anhydride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 21436-44-2
Molecular Formula: C16H14O3
Formula Weight: 254.29
Melting Point: 66-70°
MDL No.: MFCD00048083
Formula:
C₁₆H₁₄O₃ Punto di fusione: 66…70 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00048083 CAS Number: 21436-44-2 |