3-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H33779.03
H33779.06
H33779.03EA
62.8
EUR
H33779.03
H33779.06
3-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97%
3-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 25753-15-5
Molecular Formula: C16H8F6O3
Formula Weight: 362.23
Melting Point: 74-78°
MDL No.: MFCD09757594
Formula:
C₁₆H₈F₆O₃ Peso molecolare: 362,23 g/mol Punto di fusione: 74…78 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09757594 CAS Number: 25753-15-5 |