Stampa…
4,4'-Diphenoxybenzophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
L13419.03 L13419.06 L13419.14
L13419.03EA 27.2 EUR
L13419.03 L13419.06 L13419.14
4,4'-Diphenoxybenzophenone ≥98%
4,4'-Diphenoxybenzophenone
Purity: 98% CAS No.: 14984-21-5 Molecular Formula: C25H18O3 Formula Weight: 366.42 Melting Point: 147-151° Beilstein Reference: 2165449
Formula: C₂₅H₁₈O₃
Punto di fusione: 147…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077969
CAS Number: 14984-21-5
EINECS: 403-390-4