Stampa…
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone hydrate tech. 85% may cont. up to 10% 2-propanol, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L12912.09 L12912.18
L12912.09EA 49.5 EUR
L12912.09 L12912.18
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone hydrate tech. 85% may cont. up to 10% 2-propanol, grado tecnico
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone hydrate
Purity: 85% CAS No.: 4065-45-6 Molecular Formula: C14H12O6S.xH2O Formula Weight: 308.31(anhy) Melting Point: 108-112° Beilstein Reference: 2889165 Merck Reference: 14,8983 MDL No.: MFCD00977409
Formula: C₁₄H₁₂O₆S·H₂O
Punto di fusione: 108…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024962
CAS Number: 4065-45-6
EINECS: 223-772-2
Merck Index: 14,8983