Stampa…
4-Methoxy-4'-nitrobenzophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Methoxyphenyl)(4-nitrophenyl)methanone
B22720.03 B22720.06 B22720.14
B22720.03EA 33.9 EUR
B22720.03 B22720.06 B22720.14
4-Methoxy-4'-nitrobenzophenone ≥97%
4-Methoxy-4'-nitrobenzophenone
Purity: 97% CAS No.: 1151-94-6 Molecular Formula: C14H11NO4 Formula Weight: 257.25 Melting Point: 125-127° MDL No.: MFCD00178348
Formula: C₁₄H₁₁NO₄
Punto di fusione: 125…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00178348
CAS Number: 1151-94-6