Stampa…
2-Chloro-5-nitrobenzophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Chloro-5-nitrophenyl)(phenyl)methanone
H35800.14 H35800.22
H35800.14EA 59.2 EUR
H35800.14 H35800.22
2-Chloro-5-nitrobenzophenone ≥98%
2-Chloro-5-nitrobenzophenone
Formula: C₁₃H₈ClNO₃
Peso molecolare: 261,66 g/mol
Punto di fusione: 78…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007295
CAS Number: 34052-37-4
EINECS: 251-811-3