Stampa…
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B25507.06 B25507.14
B25507.06EA 86 EUR
B25507.06 B25507.14
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone ≥97%
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Purity: 97% CAS No.: 55082-33-2 Molecular Formula: C13H9BrO2 Formula Weight: 277.11 Melting Point: 108-111° MDL No.: MFCD00525062
Formula: C₁₃H₉BrO₂
Peso molecolare: 277,11 g/mol
Punto di fusione: 108…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00525062
CAS Number: 55082-33-2