N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 61190-10-1
Molecular Formula: C6H5CH2NHCH2CH(OCH2CH3)2
Formula Weight: 223.32
Refractive Index: 1.4890
Boiling Point: 115-117°/1mm
MDL No.: MFCD00051599
Formula:
C₁₃H₂₁NO₂ Punto di ebollizione: 115…117 °C (1 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051599 CAS Number: 61190-10-1 |