Stampa…
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde
H32858.MD H32858.03
H32858.MDEA 87 EUR
H32858.MD H32858.03
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98%
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 336628-67-2 Molecular Formula: C8H5F3O2 Formula Weight: 190.12 Melting Point: 54-59° MDL No.: MFCD03788529
Formula: C₈H₅F₃O₂
Peso molecolare: 190,12 g/mol
Punto di fusione: 54…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788529
CAS Number: 336628-67-2