Stampa…
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
H54072.03 H54072.06
H54072.03EA 34.5 EUR
H54072.03 H54072.06
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone ≥97%
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
Formula: C₉H₁₀O₃S
Punto di fusione: 126…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025072
CAS Number: 10297-73-1
EINECS: 233-672-0